Especificaciones
| Punto de fusión | 340°C |
| Color | Blanco |
| pH | 1 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.94g/mol |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Presión de vapor | 1.3mbar 388 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Phosphorus pentoxide
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.