Learn More
Pentóxido de fósforo, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10105743 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10105743 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10440681 100 g Frasco de vidrio 100 g
10450681 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10105743 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215750025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-56-3
Fórmula molecular O5P2
Peso molecular (g/mol) 141.94
Número MDL MFCD00011440
Clave InChI DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Phosphoric anhydride
Nombre IUPAC tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorus pentoxide
Punto de fusión 340.0°C to 360.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
Forma física Polvo muy delicuescente
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal P2O5
Fieser 01,871; 07,291; 10,319; 14,151; 15,267
Índice Merck 15, 7467
Información de solubilidad Solubility in water: 85% (20°C); reacts forming h3po4 with evol.of heat
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.94
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de vidrio
Densidad 2.39