Learn More
Pentóxido de fósforo, 98+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10340994 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10340994 250 g Frasco de vidrio 250 g
10124360 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10217483 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
11994091 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10340994 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 200892500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.10€
    25.65€ / 250 g
    Ahorro 2.45€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-56-3
Fórmula molecular O5P2
Peso molecular (g/mol) 141.94
Número MDL MFCD00011440
Clave InChI DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Phosphoric anhydride
Nombre IUPAC tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorus pentoxide
Punto de fusión 340.0°C to 360.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino higroscópico
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal P2O5
Fieser 01,871; 07,291; 10,319; 14,151; 15,267
Índice Merck 15,7467
Información de solubilidad Solubility in water: 85% (20°C); reacts forming h3po4 with evol.of heat.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.94
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphorus pentoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.