Learn More
Pentasulfuro de fósforo, TRC
Código de producto. 30424985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424985 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30424985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP35949025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorus Pentasulfide
CAS 1314-80-3
Cantidad 25 g
Fórmula molecular P2S5
Sinónimo Phosphorus sulfide (P2S5), Diphosphorus Pentasulfide, Phosphoric Sulfide, Phosphorus pentasulfide (P4S10), Phosphorus Persulfide, Phosphorus Sulfide (P4S10), Tetraphosphorus Decasulfide, Thiophosphoric Anhydride
Fórmula InChI InChI=1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6
SMILES S=P(=S)SP(=S)=S
Nombre IUPAC [bis(sulfanilideno)-λ ^{5}-fosfanil]sulfanil-bis(sulfanilideno)-λ ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 222.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.8079