Código de producto. 15692300
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
15692300
100 g
Glass Bottle
100 g
15612310
5 g
Glass Bottle
5 g
15602310
1 kg
Glass Bottle
1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
15692300
Proveedor
Honeywell-Fluka
N.º de proveedor
232106100G
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS
1314-80-3
Fórmula molecular
P4S10
Peso molecular (g/mol)
444.495
Número MDL
MFCD00011441
Clave InChI
CYQAYERJWZKYML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
phosphorus pentasulfide, sulfur phosphide, diphosphorus pentasulfide, diphosphorus pentasulphide, tetraphosphorus decasulfide, phosphoric sulfide, phosphorus persulfide, phosphorus pentasulphide, thiophosphoric anhydride, sirnik fosforecny czech
PubChem CID
14817
SMILES
P12(=S)SP3(=S)SP(=S)(S1)SP(=S)(S2)S3
Especificaciones
Punto de ebullición
515°C
Nombre del producto químico o material
Phosphorus Pentasulfide
Punto de fusión
280°C to 284°C
Color
Verde-amarillo a amarillo
Cantidad
100 g
Número UN
UN1340
Formula Weight (peso de la fórmula)
222.27g/mol
Porcentaje de pureza
99%
Envase
Glass Bottle
Aspecto
Powder
Densidad
2.09g/mL at 25°C
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .