Learn More
Phosphorus Pentasulfide, 99%, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15612310 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15612310 5 g Glass Bottle 5 g
15692300 100 g Glass Bottle 100 g
15602310 1 kg Glass Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15612310 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2321065G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS 1314-80-3
Fórmula molecular P4S10
Peso molecular (g/mol) 444.495
Número MDL MFCD00011441
Clave InChI CYQAYERJWZKYML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphorus pentasulfide, sulfur phosphide, diphosphorus pentasulfide, diphosphorus pentasulphide, tetraphosphorus decasulfide, phosphoric sulfide, phosphorus persulfide, phosphorus pentasulphide, thiophosphoric anhydride, sirnik fosforecny czech
PubChem CID 14817
SMILES P12(=S)SP3(=S)SP(=S)(S1)SP(=S)(S2)S3
Especificaciones
Punto de ebullición 515°C
Nombre del producto químico o material Phosphorus Pentasulfide
Punto de fusión 280°C to 284°C
Color Verde-amarillo a amarillo
Cantidad 5 g
Número UN UN1340
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.27g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Envase Glass Bottle
Aspecto Powder
Densidad 2.09g/mL at 25°C