Learn More
Solución estándar de fósforo (P), 10.000 μg/mL en 5% de HNO3, VHG
Código de producto. 30003116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. Cantidad
30003116 100 mL
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30003116 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGTPN100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
CAS 7723-14-0
Nombres de analitos o componentes Phosphorus
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/P
Tipo de solución Solución única
SMILES [P]
Nombre IUPAC Phosphorus
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Industry Type Ensayos petroquímicos
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Phosphorus 10000 μg/mL