Learn More
Fósforo, solución estándar con base oleosa, Specpure™, P 5000 μg/g, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426475 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 15426475 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042447.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorus, Oil based standard solution
Nombre de nota P 5000μg/g
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00133771
Cantidad 50 g
Grado Specpure