Learn More
Fluoruro de fósforo(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Ampolla
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15481537 50 g Ampolla 50 g
1 options
Código de producto. 15481537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039525.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición -101.5°C
Nombre del producto químico o material Phosphorus(III) fluoride
Punto de fusión -151.5°C
CAS 7783-55-3
Color Incolora
Forma física Gas, envasado en cilindro no retornable
Cantidad 50 g
Fórmula molecular F3P
Número MDL MFCD00040325
Número UN UN1955
Índice Merck 14,7359
Sinónimo phosphorus trifluoride, trifluorophosphine, phosphorous fluoride, phosphorous trifluoride, phosphorus fluoride, trifluorophosphin, unii-496073dybf, phosphorus iii fluoride, pf3, trifluoridophosphorus
Clave InChI WKFBZNUBXWCCHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES FP(F)F
Nombre IUPAC trifluorofosfano
Peso molecular (g/mol) 87.969
PubChem CID 62665
ChEBI CHEBI:30205
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.97
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 3.907 g/mL