Learn More
Bromuro de fósforo(III), 99 % de base metálica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389327 100 g 100 g
11399327 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040191.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-60-8 | Br3P | 270.686 g/mol
Phosphorus(III) bromide is used mainly for the conversion of alcohols to alkyl bromides and it is used in tests for skin corrosivity. It is used for alkene preparation and it act as a lewis base and a lewis acid. It is used as a catalyst for the alpha-bromination of carboxylic acids and used as intermediates in hell-volhard-zelinsky halogenation. Phosphorus tribromide is used in the manufacture of pharmaceuticals such as alprazolam, methohexital and fenoprofen. It is also used as a fire suppression agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-60-8
Fórmula molecular Br3P
Peso molecular (g/mol) 270.686
Número MDL MFCD00011436
Clave InChI IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine
PubChem CID 24614
Nombre IUPAC tribromofosfano
SMILES P(Br)(Br)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 172.9°C
Nombre del producto químico o material Phosphorus(III) Bromide
Punto de fusión -40°C
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (Metals Basis)
Número UN 1808
Beilstein 3903060
Información de solubilidad Micible in acetone,carbon disulfide,hydrogen sulfide,chloroform,diethyl ether and decomposes in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.7
Olor Pungent
Índice de refracción 1.697
Sensibilidad Moisture sensitive
Aspecto Colorless liquid
Densidad 2.852 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphorus(III) bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphorus tribromide