Learn More
Hanna Instruments™ Juegos de reactivos para la determinación de fósforo, para pruebas colorimétricas de agua
Código de producto. 11788763
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 set
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11788763 1 set paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 11788763 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI93758B50
Permite a los usuarios lograr mediciones colorimétricas rápidas y precisas. Los juegos de reactivos para la determinación de fósforo de Hanna Instruments™ y el análisis colorimétrico de agua, son soluciones de alta calidad y premedidas para su uso c
Estos reactivos de alta calidad están diseñados para seguir métodos de prueba aceptados para la determinación colorimétrica de diversas formas del fósforo. Simplemente añadiendo los reactivos a la muestra como se indica, se produce una reacción y se puede utilizar un medidor compatible para determinar la concentración a partir del color que se produce.
  • Juegos de reactivos disponibles para la determinación de fósforo, fósforo total (rango alto o bajo), fósforo ácido hidrolizable y fósforo reactivo (rango bajo o alto)
  • Todos los juegos excepto los reactivos básicos de fósforo (HI93706-01) contienen 50 viales listos para su uso, así como paquetes de reactivos y frascos cuentagotas
  • Reactivos de análisis de agua prefabricados y premedidos para facilitar su uso
  • Están preparados con productos químicos de alta pureza fabricados en las instalaciones de última generación de Hanna
  • La fecha de caducidad y el número de lote están claramente indicados en cada paquete y frasco para garantizar la trazabilidad
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Determinación de fósforo ácido hidrolizable
Para utilizar con (equipo) Fotómetros portátiles y de sobremesa compatibles con Hanna
Incluye 50 Viales listos para su uso de HI93758V-0AH, 1 frasco de la solución HI93758B-0 y 50 paquetes del reactivo de fósforo HI93758-0
Nº de pruebas 50
Cantidad 1 set
temp De 0,00 a 1,60 mg/l de fósforo
Método de prueba Método 365.2 de la EPA y ácido ascórbico 4500-P E.
Tipo Kits de pruebas de aguas
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • X50 TEST COMB PHOSPHORUS 0-5 MG/L
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, Potassium disulphate,Potassium antimonyltartrate, Sulphuricacid