Learn More
Fósforo, solución estándar AAS, P 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11306409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11306409 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11306409 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 089887.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorus
CAS 7723-14-0, 7697-37-2, 7732-18-5
Fórmula molecular P
Número MDL MFCD00133771
Clave InChI OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [P]
Nombre IUPAC fósforo
Peso molecular (g/mol) 30.97
PubChem CID 5462309
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:30207