Learn More
Phosphorous Acid Solution, ≥50%, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15610720 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15610720 1 L Poly Bottle 1 litro
1 options
Código de producto. 15610720 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 041151L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
≥50%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorous Acid Solution
pH Acidic
Color Colorless
CAS 7664-38-2
Densidad 1.335 g/cu.cm
Envase Poly Bottle
Cantidad 1 L
Fórmula molecular H3O4P
Fórmula lineal H2PHO3
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00137258
Número UN 1805
Sinónimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)(O)O
Nombre IUPAC ácido fosfórico
Peso molecular (g/mol) 97.994
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Formula Weight (peso de la fórmula) 98g/mol
Porcentaje de pureza ≥50%