Learn More
Phosphorous Acid, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15601980 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15601980 100 g 100 g
15621980 500 g 500 g
15611980 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15601980 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 215112100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
0.99
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13598-36-2
Fórmula molecular H3O3P
Número MDL MFCD00137258
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorous Acid
Densidad 1.651g/mL at 25°C
Cantidad 100 g
Número UN 2834
Formula Weight (peso de la fórmula) 82g/mol
Porcentaje de pureza 99%