Learn More
Ácido fosfórico, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250g
1000g
5000g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423494 5000g 5000 g
11413494 250g 250 g
11403494 1000g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423494 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11189.0I
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13598-36-2 | H3PO3
Phosphorus acid is used as an intermediate in the preparation of other phosphorus compounds like potassium phosphite, ammonium phosphite and calcium phosphite. It is actively involved in the preparation of phosphites like aminotris(methylenephosphonic acid) (ATMP), 1-hydroxyethane 1,1-diphosphonic acid (HEDP) and 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic Acid (PBTC), which find application in water treatment as a scale or corrosive inhibitor. It is also used in chemical reactions as a reducing agent. Its salt, lead phosphite is used as PVC stabilizer. It is also used as precursor in the preparation of phosphine as well as an intermediate in the preparation of other phosphorus compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido fosfórico se utiliza como intermediario en la preparación de otros compuestos de fósforo como la fosfita de potasio, la fosfita de amonio y la fosfita de calcio. Participa activamente en la preparación de fosfitos como aminotris(ácido metilenofosfónico) (ATMP), 1-hidroxietano 1,1-ácido difosfónico (HEDP) y 2-fosfonobutano-1,2,4-ácido tricarboxílico (PBTC), que encuentran aplicación en el tratamiento del agua como una escala o inhibidor corrosivo. También se utiliza en reacciones químicas como agente reductor. Su sal, el fosfito de plomo, se utiliza como estabilizador de PVC. También se utiliza como precursor en la preparación de la fosfina, así como un intermediario en la preparación de otros compuestos de fósforo.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol.
Notas
Sensible al aire. Higroscópico. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes y metales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13598-36-2
Fórmula molecular H3PO3
Número MDL MFCD00137258
Sinónimo Phosphonic acid
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorous acid
Punto de fusión de 74 °C
Punto de ebullición 200 °C (descomposición)
Densidad 1,651
Olor Inodoro
Sensibilidad Higroscópico
Número UN UN2834
Cantidad 5000g
Índice Merck 14,7346
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 82
Porcentaje de pureza ≥98%