Learn More
Ácido fosfórico, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Phosphorus acid is used as an intermediate in the preparation of other phosphorus compounds like potassium phosphite, ammonium phosphite and calcium phosphite. It is actively involved in the preparation of phosphites like aminotris(methylenephosphonic acid) (ATMP), 1-hydroxyethane 1,1-diphosphonic acid (HEDP) and 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic Acid (PBTC), which find application in water treatment as a scale or corrosive inhibitor. It is also used in chemical reactions as a reducing agent. Its salt, lead phosphite is used as PVC stabilizer. It is also used as precursor in the preparation of phosphine as well as an intermediate in the preparation of other phosphorus compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido fosfórico se utiliza como intermediario en la preparación de otros compuestos de fósforo como la fosfita de potasio, la fosfita de amonio y la fosfita de calcio. Participa activamente en la preparación de fosfitos como aminotris(ácido metilenofosfónico) (ATMP), 1-hidroxietano 1,1-ácido difosfónico (HEDP) y 2-fosfonobutano-1,2,4-ácido tricarboxílico (PBTC), que encuentran aplicación en el tratamiento del agua como una escala o inhibidor corrosivo. También se utiliza en reacciones químicas como agente reductor. Su sal, el fosfito de plomo, se utiliza como estabilizador de PVC. También se utiliza como precursor en la preparación de la fosfina, así como un intermediario en la preparación de otros compuestos de fósforo.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol.
Notas
Sensible al aire. Higroscópico. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes y metales.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Phosphorous acid |
| Punto de fusión | de 74 °C |
| Punto de ebullición | 200 °C (descomposición) |
| Densidad | 1,651 |
| Olor | Inodoro |
| Sensibilidad | Higroscópico |
| Número UN | UN2834 |
| Cantidad | 250g |
| Índice Merck | 14,7346 |
| Información de solubilidad | Soluble in water and alcohol. |
| Show More |
Safety and Handling
- Phosphorous acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Phosphonic acid