Learn More
Ácido fosfórico, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11403494
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250g
1000g
5000g
Unit Size:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11403494 1000g 1000 g
11413494 250g 250 g
11423494 5000g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11403494 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11189.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    99.65€ / 1000 g
    Ahorro 10.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 13598-36-2 | H3PO3
Phosphorus acid is used as an intermediate in the preparation of other phosphorus compounds like potassium phosphite, ammonium phosphite and calcium phosphite. It is actively involved in the preparation of phosphites like aminotris(methylenephosphonic acid) (ATMP), 1-hydroxyethane 1,1-diphosphonic acid (HEDP) and 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic Acid (PBTC), which find application in water treatment as a scale or corrosive inhibitor. It is also used in chemical reactions as a reducing agent. Its salt, lead phosphite is used as PVC stabilizer. It is also used as precursor in the preparation of phosphine as well as an intermediate in the preparation of other phosphorus compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido fosfórico se utiliza como intermediario en la preparación de otros compuestos de fósforo como la fosfita de potasio, la fosfita de amonio y la fosfita de calcio. Participa activamente en la preparación de fosfitos como aminotris(ácido metilenofosfónico) (ATMP), 1-hidroxietano 1,1-ácido difosfónico (HEDP) y 2-fosfonobutano-1,2,4-ácido tricarboxílico (PBTC), que encuentran aplicación en el tratamiento del agua como una escala o inhibidor corrosivo. También se utiliza en reacciones químicas como agente reductor. Su sal, el fosfito de plomo, se utiliza como estabilizador de PVC. También se utiliza como precursor en la preparación de la fosfina, así como un intermediario en la preparación de otros compuestos de fósforo.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol.
Notas
Sensible al aire. Higroscópico. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes y metales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13598-36-2
Fórmula molecular H3PO3
Número MDL MFCD00137258
Sinónimo Phosphonic acid
Specifications
Nombre del producto químico o material Phosphorous acid
Punto de fusión de 74 °C
Punto de ebullición 200 °C (descomposición)
Densidad 1,651
Olor Inodoro
Sensibilidad Higroscópico
Cantidad 1000g
Número UN UN2834
Índice Merck 14,7346
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 82
Porcentaje de pureza ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphorous acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphonic acid