Learn More
Ácido fosfórico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11453770
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500g
2kg
Unit Size:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11453770 500g 500 g
11443770 2kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11453770 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 089407.36
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 13598-36-2 | H3PO3
Phosphorus acid is used as an intermediate in the preparation of other phosphorus compounds like potassium phosphite, ammonium phosphite and calcium phosphite. It is actively involved in the preparation of phosphites like aminotris(methylenephosphonic acid) (ATMP), 1-hydroxyethane 1,1-diphosphonic acid (HEDP) and 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic Acid (PBTC), which find application in water treatment as a scale or corrosive inhibitor. It is also used in chemical reactions as a reducing agent. Its salt, lead phosphite is used as PVC stabilizer. It is also used as a precursor in the preparation of phosphine and as an intermediate in the preparation of other phosphorus compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13598-36-2
Fórmula molecular H3PO3
Número MDL MFCD00137258
Sinónimo Phosphonic acid
Specifications
Aspecto Cristales blancos
Nombre del producto químico o material Phosphorous acid
Color Blanco
Punto de fusión de 74 °C
Punto de ebullición 200 °C (descomposición)
Densidad 1,651 g/cm3 a 20 °C
Olor Inodoro
Sensibilidad Sensible al aire; higroscópico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Número UN UN2834
Cantidad 500g
Forma física Crystals
Índice Merck 14,7346
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 82
Porcentaje de pureza 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphorous acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphonic acid