Learn More
Hidrato de sal trisódica del ácido fosforotioico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Phosphorothioic Acid Trisodium Salt Hydrate |
| CAS | 10489-48-2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | Na3O3PS • x( H2O) |
| Sinónimo | Sodium Phosphorothioate, Na3PO3S Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3Na.H3O3PS.H2O/c;;;1-4(2,3)5;/h;;;(H3,1,2,3,5);1H2/q3*+1;;/p-3 |
| SMILES | O=P([O-])([S-])[O-].[Na+].O.[Na+].[Na+] |
| Nombre IUPAC | hidrato de fosforotioato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 198.02 |