Learn More
Hidrato de sal trisódica del ácido fosforotioico, TRC
Código de producto. 30414295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30414295 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30414295 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP35951525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorothioic Acid Trisodium Salt Hydrate
CAS 10489-48-2
Cantidad 25 g
Fórmula molecular Na3O3PS • x( H2O)
Sinónimo Sodium Phosphorothioate, Na3PO3S Hydrate
Fórmula InChI InChI=1S/3Na.H3O3PS.H2O/c;;;1-4(2,3)5;/h;;;(H3,1,2,3,5);1H2/q3*+1;;/p-3
SMILES O=P([O-])([S-])[O-].[Na+].O.[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC hidrato de fosforotioato de sodio
Peso molecular (g/mol) 198.02