Learn More
Éster tris(4-metilfenil) de ácido fosfórico, TRC
Código de producto. 30413176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Unit Size:
5 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30413176 5 g 5 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30413176 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP3594355G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Tri-p-cresyl phosphate
CAS 78-32-0
Fórmula molecular C21 H21 O4 P
Cantidad 5 g
Sinónimo Phosphoric acid','tris(4-methylphenyl) ester (9CI','ACI), Phosphoric acid','tri-p-tolyl ester (8CI), NSC 2181, p-Tolyl phosphate (C7H7O)3PO, Tri-p-cresyl phosphate, Tri-p-tolyl phosphate, Tris(4-methylphenyl) phosphate, Tris(p-cresyl) phosphate, Tris(p-methylphenyl) phosphate, Tri-4-cresyl phosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
SMILES Cc1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(C)cc2)Oc3ccc(C)cc3)cc1
Nombre IUPAC fosfato de tris(4-metilfenilo)
Peso molecular (g/mol) 368.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.1177