Learn More
Éster tris(4-metilfenil) de ácido fosfórico, TRC
Código de producto. 30428086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428086 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30428086 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP35943525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-p-cresyl phosphate
CAS 78-32-0
Fórmula molecular C21 H21 O4 P
Cantidad 25 g
Sinónimo Phosphoric acid','tris(4-methylphenyl) ester (9CI','ACI), Phosphoric acid','tri-p-tolyl ester (8CI), NSC 2181, p-Tolyl phosphate (C7H7O)3PO, Tri-p-cresyl phosphate, Tri-p-tolyl phosphate, Tris(4-methylphenyl) phosphate, Tris(p-cresyl) phosphate, Tris(p-methylphenyl) phosphate, Tri-4-cresyl phosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
SMILES Cc1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(C)cc2)Oc3ccc(C)cc3)cc1
Nombre IUPAC fosfato de tris(4-metilfenilo)
Peso molecular (g/mol) 368.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.1177