Learn More
Tris(3-metilfenilo) éster de ácido fosfórico, TRC
Código de producto. 30138207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138207 5 g 5 g
30136339 1 g 1 g
17981055 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138207 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3594555G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-04-2
Fórmula molecular C21 H21 O4 P
Peso molecular (g/mol) 368.36
Sinónimo Phosphoric acid, tris(3-methylphenyl) ester (9CI, ACI), m-Tolyl phosphate, (C7H7O)3PO (6CI), Phosphoric acid, tri-m-tolyl ester (8CI), NSC 4055, TMCP, Tri-m-cresyl phosphate, Tri-m-tolyl phosphate, Tris(3-methylphenyl) phosphate, Tris(m-tolyl) phosphate, Tris-m-cresyl phosphate, Tri-3-cresyl phosphate
Nombre IUPAC Tris(3-metilfenilo) fosfato
SMILES Cc1cccc(OP(=O)(Oc2cccc(C)c2)Oc3cccc(C)c3)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-m-cresyl phosphate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21O4P/c1-16-7-4-10-19(13-16)23-26(22,24-20-11-5-8-17(2)14-20)25-21-12-6-9-18(3)15-21/h4-15H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.1177