Learn More
Éster de ácido fosfórico Tris(2-metilpropilo), TRC
Código de producto. 30009704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009704 500 mg 500 miligramos
30008047 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009704 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP359475500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126-71-6
Fórmula molecular C12 H27 O4 P
Peso molecular (g/mol) 266.31
Sinónimo Phosphoric acid, tris(2-methylpropyl) ester, Isobutyl phosphate ((C4H9O)3PO) (6CI,7CI), Phosphoric acid, triisobutyl ester (8CI), Antifoam TIP, Daiguard 400, NSC 62222, Reomol TIBP, Triisobutyl phosphate
Nombre IUPAC Tris(2-metilpropilo) fosfato
SMILES CC(C)COP(=O)(OCC(C)C)OCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphoric Acid Tris(2-methylpropyl) Ester
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H27O4P/c1-10(2)7-14-17(13,15-8-11(3)4)16-9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1647