Learn More
Éster de ácido fosfórico Tris(2-metilfenilo), TRC
Código de producto. 30012680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012680 100 g 100 g
30003500 25 g 25 g
18083720 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012680 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP359465100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-30-8
Fórmula molecular C21 H21 O4 P
Peso molecular (g/mol) 368.36
Sinónimo Phosphoric acid, tris(2-methylphenyl) ester (9CI, ACI), Phosphoric acid, tri-o-tolyl ester (8CI), NSC 438, o-Cresyl phosphate, P(o-Tolyl)3, Phosflex 179C, TOCP, TOKF, TOTP, Tri-o-cresyl phosphate, Tri-o-tolyl phosphate, Tris(2-methylphenyl) phosphate, Tris(2-tolyl) phosphate, Tris(o-cresyl) phosphate, Tris(o-methylphenyl) phosphate, Tris(o-tolyl) phosphate, Tri-2-cresyl phosphate
Nombre IUPAC tris(2-metilfenilo) fosfato
SMILES Cc1ccccc1OP(=O)(Oc2ccccc2C)Oc3ccccc3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-o-cresyl phosphate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21O4P/c1-16-10-4-7-13-19(16)23-26(22,24-20-14-8-5-11-17(20)2)25-21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.1177