Learn More
Éster tripropílico del ácido fosfórico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tripropyl Phosphate |
| CAS | 513-08-6 |
| Fórmula molecular | C9 H21 O4 P |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Phosphoric acid','tripropyl ester (8CI','9CI','ACI), Propyl phosphate ((PrO)3PO) (6CI), Tri-n-propyl phosphate, Tripropyl phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H21O4P/c1-4-7-11-14(10,12-8-5-2)13-9-6-3/h4-9H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCOP(=O)(OCCC)OCCC |
| Nombre IUPAC | fosfato de tripropilo |
| Peso molecular (g/mol) | 224.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.1177 |