Learn More
Éster tripropílico del ácido fosfórico-d21, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphoric Acid Tripropyl Ester-d21 |
| CAS | 1219794-92-9 |
| Fórmula molecular | C9 D21 O4 P |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-ol','1,1',1''-phosphate, Tri-n-propyl Phosphate D21, Tripropyl Phosphate-d21, 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-ol','1,1',1''-phosphate, Tri-n-propyl Phosphate D21 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H21O4P/c1-4-7-11-14(10,12-8-5-2)13-9-6-3/h4-9H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | Fosfato de tris(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 245.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.2496 |