Learn More
Éster triheptílico de ácido fosfórico, TRC
Código de producto. 30419178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad
30419178 1 g
30416152 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Product Code. 30419178 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP3594501G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4621-50-5
Fórmula molecular C21H45O4P
Peso molecular (g/mol) 392.55
Sinónimo Heptanol Phosphate, Heptyl Phosphate ((C7H15O)3PO) (7CI), Triheptyl Phosphate
Nombre IUPAC Fosfato triheptil
SMILES CCCCCCCOP(=O)(OCCCCCCC)OCCCCCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Phosphoric Acid Triheptyl Ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H45O4P/c1-4-7-10-13-16-19-23-26(22,24-20-17-14-11-8-5-2)25-21-18-15-12-9-6-3/h4-21H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.3055