Learn More
Éster triheptílico de ácido fosfórico, TRC
Código de producto. 30416152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30416152 100 mg
30419178 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30416152 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP359450100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4621-50-5
Fórmula molecular C21H45O4P
Peso molecular (g/mol) 392.55
Sinónimo Heptanol Phosphate, Heptyl Phosphate ((C7H15O)3PO) (7CI), Triheptyl Phosphate
Nombre IUPAC Fosfato triheptil
SMILES CCCCCCCOP(=O)(OCCCCCCC)OCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphoric Acid Triheptyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H45O4P/c1-4-7-10-13-16-19-23-26(22,24-20-17-14-11-8-5-2)25-21-18-15-12-9-6-3/h4-21H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.3055