Learn More
Phosphoric Acid - Triethylamine 1:1 Solution, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15678290 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15678290 100 mL Glass Bottle 100 ml
1 options
Código de producto. 15678290 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 03388100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
for HPLC, 2M:2M concentrate, in H2O
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphoric Acid - Triethylamine 1:1 Solution
CAS 35365-94-7
Densidad 1.09g/mL at 20°C
Envase Glass Bottle
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular C6H18NO4P
Fórmula lineal N(CH2(CH3)3 · H3PO4
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00067475
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo triethylamine phosphate, triethylammonium phosphate, triethylamine phosphate 1:1, n,n-diethylethanamine; phosphoric acid, phosphoric acid; triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl-, phosphate, ethanamine, n,n-diethyl-, phosphate 1:?, ethanamine, n,n-diethyl-, phosphate 1:1, teap, acmc-20aj7n
Clave InChI UNXNGGMLCSMSLH-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(O)(O)=O.CCN(CC)CC
Nombre IUPAC phosphoric acid; triethylamine
Peso molecular (g/mol) 199.19
PubChem CID 61946
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.19g/mol