Learn More
Éster tributario de ácido fosfórico, TRC
Código de producto. 30134453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134453 25 g 25 g
17953075 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134453 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP35944525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126-73-8
Fórmula molecular C12 H27 O4 P
Peso molecular (g/mol) 266.31
Sinónimo Tri-n-butyl phosphate, Phosphoric acid tributyl ester, Tributyl Phosphate, Butyl phosphate ((BuO)3PO) (6CI, 7CI), Tributyl phosphate (ACI), 941PL, Calloway 6814, Celluphos 4, Degressal SD 40, Disflamoll TB, DL 1157, DU 155, Moussex 941PL, NSC 8484, Phosflex 4, Phosphoric acid, tributyl ester, TBP, TBPA, Tri-n-butyl phosphate, Tributoxyphosphine oxide, X 8054
Nombre IUPAC Tributilfosfato
SMILES CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tributylphosphate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1647