Learn More
Ácido fosfórico, TraceSELECT™ Ultra, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15696100 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15696100 1 l 1 litro
15606110 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15696100 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 649571L
Solicitar formato a granel o personalizado
TraceSELECT™ Ultra, para el análisis de ultratrazas, ≥ 85 %
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
  • Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-38-2
Fórmula molecular H3O4P
Peso molecular (g/mol) 97.994
Número MDL MFCD00011340
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nombre IUPAC ácido fosfórico
SMILES OP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphoric acid
Densidad 1,685 g/ml a 25 °C
Presión de vapor 2,2 mmHg (20 °C), 5 mmHg (25 °C)
Cantidad 1 l
Fórmula lineal H3PO4
Número UN UN1805
Beilstein 1921286
Formula Weight (peso de la fórmula) 98g/mol
Porcentaje de pureza ≥85% (T)
Grado TraceSELECT™ Ultra