Learn More
Solución de ácido fosfórico, 33 % (p/p), reactivo biotecnológico, J.T. Baker™
Código de producto. 15587814 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
19L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
19 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15587814 19L Frasco de polietileno 19 litros
1 options
Código de producto. 15587814 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 033407
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.00€
    1278.10€ / 19 litros
    Ahorro 356.90€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Producido conforme a las directrices de GMP, pero cuyo producto no tiene compendios de USP/NF.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphoric Acid Solution
CAS 7664-38-2
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1 l = 1,20kg
Cantidad 19L
Fórmula molecular H3O4P
Sinónimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)(O)O
Nombre IUPAC ácido fosfórico
Peso molecular (g/mol) 97.994
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Formula Weight (peso de la fórmula) 98
Porcentaje de pureza 33% (w/w)
Grado Reactivo biotecnológico