Learn More
Sal de plata del ácido fosfórico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphoric Acid Silver Salt |
| CAS | 7784-09-0 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula molecular | Ag3O4P |
| Sinónimo | Silver Phosphate, Silver Orthophosphate, Silver Orthophosphate (Ag3PO4), Silver Phosphate (Ag3PO4), Trisilver Phosphate, Trisilver(1+) Orthophosphate, Trisilver(1+) Phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3Ag.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3 |
| SMILES | [Ag+].[Ag+].[Ag+].[O-]P(=O)([O-])[O-] |
| Nombre IUPAC | triplata;fosfato |
| Peso molecular (g/mol) | 418.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 415.6687 |