Learn More
Ácido fosfórico, puriss. p.a., cristalizado, ≥99,0 % (T), Honeywell Fluka™
Código de producto. 16645923 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25 kg
Código de producto.
16645923 25 kg
1 options
Código de producto. 16645923 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 7962225KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphoric acid
Color Incoloro
CAS 7664-38-2
Punto de fusión de 42 °C
% máx. CAS ≤ 100%
Densidad 1,880 g/cm3 (20°C)
Cantidad 25 kg
Fórmula molecular H3O4P
Fórmula lineal H3PO4
Beilstein 1921286
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(O)(O)=O
Nombre IUPAC ácido fosfórico
Peso molecular (g/mol) 97.99
Grado Reactivo