Learn More
Ácido fosfórico, Puriss. P.A., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥85%, Solstice
Código de producto. 15623030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
4 x 2.5L
45kg
6 x 1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
45 Kg
paquete de 4
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15623030 1 l 1 litro
15633030 2,5 l 2.50 litro
15663030 6 x 1 l paquete de 6
15653030 4 x 2.5L paquete de 4
15643030 45kg 45 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15623030 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 304171L
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea,≥85 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7664-38-2
Fórmula molecular H3O4P
Peso molecular (g/mol) 97.994
Número MDL MFCD00011340
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nombre IUPAC ácido fosfórico
SMILES OP(=O)(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Phosphoric Acid
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densidad 1,685 g/ml a 25 °C
Presión de vapor 2,2 mmHg (20 °C), 5 mmHg (25 °C)
Cantidad 1 l
Fórmula lineal H3PO4
Número UN 1805
Beilstein 1921286
Formula Weight (peso de la fórmula) 98g/mol
Porcentaje de pureza ≥85%
Grado ACS/Puriss. p.a.
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphoric acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid