Learn More
Ácido fosfórico Sal monosódica dihidratada, TRC
Código de producto. 30010322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010322 25 g 25 g
30006423 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010322 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP35922525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13472-35-0
Fórmula molecular H2NaO4P .2H2O
Peso molecular (g/mol) 156.01
Sinónimo Phosphoric Acid Sodium Salt Hydrate (1:1:2), Monosodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate, Monosodium Phosphate Dihydrate, Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate, Sodium Phosphate Monobasic Dihydrate
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno; dihidrato
SMILES O.O.[Na+].OP(=O)(O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphoric Acid Monosodium Salt Dihydrate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.98