Learn More
Ácido fosfórico, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16544254 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16544254 500 mL 500 ml
16534254 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16544254 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 463865000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.50€
    55.65€ / 500 ml
    Ahorro 8.85€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-38-2
Fórmula molecular H3O4P
Peso molecular (g/mol) 97.99
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido fosfórico
SMILES OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphoric acid
Punto de fusión 42,0 °C
Densidad 1.7000 g/mL
Gravedad específica 1,7
Fórmula lineal H3PO4
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 98
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphoric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid