Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphoric acid |
| Punto de fusión | 42,0 °C |
| Densidad | 1.7000 g/mL |
| Gravedad específica | 1,7 |
| Fórmula lineal | H3PO4 |
| Cantidad | 100 mL |
| Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble ethanol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98 |
| Grado | HPLC |
Seguridad y manipulación
- Phosphoric acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: phosphoric acid