Learn More
Ácido fosfórico, para HPLC, Solstice
Description
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ácido fosfórico |
| Concentración | Del 85 al 90 % (T) |
| Densidad | 1,685 g/ml a 25 °C |
| Presión de vapor | 5 mmHg (25 °C), 2,2 mmHg (20 °C) |
| Cantidad | 100 ml |
| Fórmula lineal | H3PO4 |
| Número UN | UN1805 |
| Beilstein | 1921286 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98g/mol |
Safety and Handling
Product Identifier
- Phosphoric acid
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid