Learn More
Ácido fosfórico, grado de Farmacopea Europea, 1 M, Fisher Chemical™
Código de producto. 12903284 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000mL.
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12903284 1000mL. 1000 ml
1 options
Código de producto. 12903284 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 338 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.99€
    88.00€ / 1000 ml
    Ahorro 7.99€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Cantidad 1000mL.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphoric acid 1M Volumetric Solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.