Learn More
Ácido fosfórico Dipotasio, TRC
Código de producto. 30133368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133368 100 g 100 g
30010308 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133368 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP359215100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-11-4
Sinónimo Dibasic Potassium Phosphate (AS), Phosphoric Acid Dipotassium Salt, Conclyte P, DKP, Dibasic Potassium Phosphate, Dipotassium Hydrogen Orthophosphate, Dipotassium Hydrogen Phosphate, Dipotassium Hydrogen Phosphate (K2HPO4), Dipotassium Monohydrogen Phosphate, Dipotassium Monophosphate, Dipotassium Orthophosphate, Dipotassium Phosphate, Dipotassium Phosphate (K2HPO4), Hydrogen Dipotassium Phosphate, Potassium Biphosphate, Potassium Dibasic Phosphate (K2HPO4), Potassium Hydrogen Phosphate (K2HPO4), Potassium Monoacid Phosphate, Potassium Monohydrogen Phosphate, Potassium Monophosphate, Potassium Phosphate (K2HPO4), Potassium Phosphate Dibasic, Rhodiaphos DKP, Phosphoric Acid Dipotassium
Nombre IUPAC dipotasio; fosfato de hidrógeno
SMILES [K+].[K+].OP(=O)([O-])[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dipotassium phosphate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.8887