Learn More
Sal de potasio del éster dioctílico del ácido fosfórico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphoric Acid Dioctyl Ester Potassium Salt |
| CAS | 19045-78-4 |
| Fórmula molecular | C16H34KO4P |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Dioctyl Phosphate Potassium Salt, Potassium Dioctyl Phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H35O4P.K/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-21(17,18)20-16-14-12-10-8-6-4-2;/h3-16H2,1-2H3,(H,17,18);/q;+1/p-1 |
| SMILES | O=P(OCCCCCCCC)(OCCCCCCCC)[O-].[K+] |
| Nombre IUPAC | fosfato de dioctil potasio |
| Peso molecular (g/mol) | 360.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.18 |