Learn More
Ácido fosfórico, diluido, solución al 10 %, multicompendial, N.F., J.T. Baker™
Código de producto. 15508364 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
19L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
19 litros
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15508364 19L Frasco de polietileno 19 litros
1 options
Código de producto. 15508364 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 568307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2018.18€
    1783.73€ / 19 litros
    Ahorro 234.45€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 7664-38-2
Fórmula molecular H3O4P
Peso molecular (g/mol) 97.994
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nombre IUPAC ácido fosfórico
SMILES OP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphoric Acid
Nombre de nota Diluida, solución al 10%
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1 l = 1,05kg
Cantidad 19L
Formula Weight (peso de la fórmula) 98
Grado Multi-Compendial/NF