Learn More
Éster dietílico de ácido fosfórico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diethyl hydrogen phosphate (as free acid) |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11O4P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,5,6) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0395 |
| Porcentaje de pureza | >95% |