Learn More
Éster de Dibenzílico de Ácido Fosfórico, TRC
Código de producto. 30007645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007645 10 g 10 g
30006617 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007645 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP35940010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1623-08-1
Fórmula molecular C14H15O4P
Peso molecular (g/mol) 278.24
Sinónimo Dibenzyl Hydrogen Phosphate, Dibenzyl Phosphate, Dibenzylphosphoric Acid
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de dibencilo
SMILES OP(=O)(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphoric Acid Dibenzyl Ester
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15O4P/c15-19(16,17-11-13-7-3-1-4-8-13)18-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0708