Learn More
Sal de plata del éster dibencílico del ácido fosfórico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphoric Acid Dibenzyl Ester Silver Salt |
| CAS | 50651-75-7 |
| Fórmula molecular | C14H14AgO4P |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Dibenzyl Hydrogen Phosphate Silver Salt, Dibenzyl Phosphate Silver Salt, Dibenzylphosphoric Acid Silver Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15O4P.Ag/c15-19(16,17-11-13-7-3-1-4-8-13)18-12-14-9-5-2-6-10-14;/h1-10H,11-12H2,(H,15,16);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Ag+].[O-]P(=O)(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | fosfato de dibencilo de plata |
| Peso molecular (g/mol) | 385.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.9681 |