Learn More
Sal Diamonio de Ácido Fósfórico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Phosphate Dibasic (AS) |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.03 |