Learn More
Sal de amonio del ácido fosfórico (1:1), TRC
Código de producto. 30427132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427132 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30427132 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP359150500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Phosphate Monobasic
CAS 7722-76-1
Cantidad 500 g
Fórmula molecular H3 N . H3 O4 P
Sinónimo ABC, Ammonium biphosphate, Vekson AVS 25, Ammonium phosphate, Dihydrogen ammonium phosphate, Monoammonium acid phosphate, Feniks AVS 70, Furex 770
Fórmula InChI InChI=1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
SMILES N.OP(=O)(O)O
Nombre IUPAC amoníaco;ácido fosfórico
Peso molecular (g/mol) 115.026
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0034