Learn More
Sal de amonio del ácido fosfórico (1:1), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Phosphate Monobasic |
| CAS | 7722-76-1 |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula molecular | H3 N . H3 O4 P |
| Sinónimo | ABC, Ammonium biphosphate, Vekson AVS 25, Ammonium phosphate, Dihydrogen ammonium phosphate, Monoammonium acid phosphate, Feniks AVS 70, Furex 770 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4) |
| SMILES | N.OP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | amoníaco;ácido fosfórico |
| Peso molecular (g/mol) | 115.026 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0034 |